388386
4,4′-Methylen-bis(cyclohexylisocyanat), Isomermischung
90%
Synonym(e):
HMDI, Hydriertes MDI
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
InChIKey
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup