Wichtige Dokumente
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
Synonym(e):
Docosane
Größe auswählen
50 G
CHF 73.20
CHF 73.20
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 73.20
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)20CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
211-121-5
NACRES:
NA.22
CHF 73.20
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
bp
369 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
44 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
0.794 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChIKey
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 42 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 45 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup