Dokumente
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
Synonym(e):
n-Tricosane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H48
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
211-347-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
flakes
Selbstzündungstemp.
524 °C
bp
199-200 °C/4 hPa
mp (Schmelzpunkt)
48-49 °C
Übergangstemp.
flash point 113 °C
Dichte
0.778 g/cm3 at 48 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
InChIKey
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 47 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 49 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3