Merck
1.04603
Supelco
Hydraziniumsulfat
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Hydraziniumsulfat, Hydrazoniumsulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H6N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
233-110-4
NACRES:
NB.21
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Wirksamkeit
601 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (decomposition)
Dichte
1.37 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
450 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]N.[H+]
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable