Wichtige Dokumente
8.21967
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetanilide
for synthesis
Synonym(e):
4′-Bromoacetanilide, N-Acetyl-p-bromoaniline
About This Item
Lineare Formel:
4-(Br)C6H4NHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
203-154-9
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
164-167 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Br): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 164 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 167 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1