Wichtige Dokumente
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Dimethylthioharnstoff
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
208-588-2
Qualitätsniveau
Form
crystals
pH-Wert
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
155 °C/1 hPa
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C
Löslichkeit
1000 g/L (experimental)
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChIKey
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable