Wichtige Dokumente
8.21095
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene
for synthesis
Synonym(e):
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
Größe auswählen
5 ML
CHF 20.30
250 ML
CHF 50.50
CHF 20.30
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 20.30
250 ML
CHF 50.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-728-9
NACRES:
NA.22
CHF 20.30
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
19 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
202 °C
Wirksamkeit
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.1-12.1 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-96 °C
Übergangstemp.
flash point 19 °C
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S1CCCC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup