Wichtige Dokumente
8.20905
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
5-Nitro-2-hydroxybenzoesäure, 5-Nitrosalicylsäure
About This Item
Lineare Formel:
2-(OH)-5-(NO2)C6H3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-548-8
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
229-234 °C
Löslichkeit
1.76 g/L
Dichte
1.65 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 229 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 234 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - open cup