Dokumente
8.20430
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroaniline
for synthesis
Synonym(e):
2,6-Dichloroaniline
About This Item
Lineare Formel:
2,6-(Cl)2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
210-160-5
Dampfdruck
<0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>600 °C
bp
97 °C/7 hPa
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C
Übergangstemp.
flash point 118 °C
Dichte
1.275 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChIKey
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 35 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 38 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup