Merck
D38804
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromanilin
97%
Größe auswählen
10 G
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 195.00
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.92
Beilstein:
2207094
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
bp
262-264 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChIKey
XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Tapan K Pal et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(52), 19064-19070 (2015-11-21)
By using a bent tetracarboxylic acid ligand that incorporates a pendent-NH2 functional group, a 3D Zn(II)-framework (1) based on Zn2 (CO2)4 secondary building units and Zn12 (CO2)24 supramolecular building blocks has been synthesized. Framework 1 is thermally less stable, which