Wichtige Dokumente
8.20395
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylaniline
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Diethylaniline
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-088-8
Dampfdruck
0.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °C
Wirksamkeit
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.1-5.3 % (v/v)
pH-Wert
8 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
217 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-38.8 °C
Übergangstemp.
flash point 79 °C
Dichte
0.93 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.933 - 0.934
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup