Wichtige Dokumente
8.20022
Sigma-Aldrich
O-Ethylbenzoin
for synthesis
Synonym(e):
Benzoinethylether, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenon
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CHO(C2H5)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
209-366-8
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (External MSDS)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
InChIKey
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 56 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 59 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3