8.03573
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
for synthesis
Synonym(e):
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
224-227 °C
Übergangstemp.
flash point >270 °C
Löslichkeit
0.3 g/L
Dichte
1.425 g/cm3 at 15 °C
Schüttdichte
680 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChIKey
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 224 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 228 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable