B8681
Benzoin
98%
Synonym(e):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenon, α-Hydroxybenzyl -Phenyl- Keton, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C (lit.)
SMILES String
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChIKey
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..