D23408
2,4-Diamino-6-Phenyl-1,3,5-Triazin
97%
Synonym(e):
6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, Benzoguanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (lit.)
SMILES String
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChIKey
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable