8.18823
Sodium borohydride
(tablets) for synthesis
Synonym(e):
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
220 °C
Wirksamkeit
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
3.02 % (v/v)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
>360 °C (slow decomposition)
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
350‑500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable