Wichtige Dokumente
8.18804
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
for synthesis
Synonym(e):
Trimethyl orthoacetate, 1,1,1-Trimethoxyethane, Orthoacetic acid trimethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
215-892-9
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
20 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
108 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 15 °C
Dichte
0.96 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(OC)(OC)C)C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChIKey
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup