Dokumente
8.18770
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
for synthesis
Synonym(e):
Cyclopentane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
206-016-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
346 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.5-8.7 % (v/v)
bp
49 °C
mp (Schmelzpunkt)
-93.3 °C
Übergangstemp.
flash point -42 °C
Löslichkeit
insoluble 0.156 g/L
Dichte
0.75 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChIKey
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup