Merck
E10807
Sigma-Aldrich
3-Aminocrotonat-Ethyl
98%
Größe auswählen
100 G
CHF 55.20
CHF 55.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 55.20
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 55.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
210-215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
InChIKey
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)