Wichtige Dokumente
8.18534
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
for synthesis
Synonym(e):
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Größe auswählen
1 ML
CHF 43.90
5 ML
CHF 156.00
CHF 43.90
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 43.90
5 ML
CHF 156.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
EG-Index-Nummer:
223-743-4
NACRES:
NA.22
CHF 43.90
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥88.0% (GC)
Form
liquid
bp
58 °C/17 hPa
Übergangstemp.
flash point 44 °C
Dichte
0.84 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
InChIKey
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 88.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup