Wichtige Dokumente
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
Synonym(e):
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
Größe auswählen
100 ML
CHF 75.40
CHF 75.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 75.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
EG-Index-Nummer:
202-792-5
NACRES:
NA.22
CHF 75.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Konzentration
≥60.0% (GC)
bp
175 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 47 °C
Dichte
0.84 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[C@@H]1(CC=C(C=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChIKey
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 60.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F
Flammpunkt (°C)
47 °C