Merck
W285609
Sigma-Aldrich
α-Phellandren
≥75%, stabilized
Synonym(e):
2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadien
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
FEMA-Nummer:
2856
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2117
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
1.006
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
spicy; woody
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥75%
Optische Aktivität
[α]20/D −139 to −110°, neat
Enthält
alpha-tocopherol as additive
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
spicy; woody
SMILES String
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
InChIKey
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Does green mean clean Volatile organic emissions from regular versus green cleaning products.: In dieser Studie werden die Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) konventioneller und umweltfreundlicher Reinigungsprodukte verglichen, wobei α-Phellandren als gemeinsame Komponente identifiziert wird. Die Ergebnisse verdeutlichen die Umweltauswirkungen umweltfreundlicher Produkte und ihre Wirksamkeit (Harding-Smith et al., 2024).
  • RNA-Seq-Based Transcriptomics and GC-MS Quantitative Analysis Reveal Antifungal Mechanisms of Essential Oil of Clausena lansium (Lour.) Skeels Seeds against Candida albicans.: Die Studie verwendet RNA-Seq und GC-MS, um die antimykotischen Eigenschaften des ätherischen Öls von Clausena lansium, das a-Phellandren enthält, gegen Candida albicans zu untersuchen, was Einblicke in seine potenziellen therapeutischen Anwendungen ermöglicht (Ma et al., 2023).
  • Unveiling the Anti-Cholera and Active Diabetic Renoprotective Compounds of Maqian Essential Oil: Eine Studie zur Berechnung und molekularen Dynamik.: In dieser Studie wird a-Phellandren als aktiver Bestandteil des ätherischen Öls von Maqian identifiziert, der gegen Cholera und für die Nieren schützend wirkt, was auf sein Potenzial zur Behandlung von Cholera und zum Schutz vor diabetischen Nierenschäden hindeutet (Dahab et al., 2023).
  • Electrophysiological and Behavioral Responses of Batocera horsfieldi Hope to Volatiles from Pistacia chinensis Bunge.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Reaktionen von Batocera horsfieldi auf flüchtige Bestandteile, einschließlich A-Phellandren, der chinesischen Pistazie. Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf Strategien zur Schädlingsbekämpfung, bei denen natürliche flüchtige Bestandteile verwendet werden (Fan et al., 2023).
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Huai-sheng Hu et al.
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 32(1), 67-70 (2009-05-19)
The chemical constituents and antimicrobial activity of the essential oil from Acanthopanax brachypus were studied. The essential oil was extracted from the stem of A. brachypus by steam distillation, and its antimicrobial activity was tested in vitro. The chemical constituents
M Miyazawa et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(7), 2893-2895 (2000-07-18)
gamma-Terpinene was mixed in artificial diet at a concentration of 1 mg/g of diet, and the diet was fed to the last instar larvae of common cutworm (Spodoptera litura). Metabolites were recovered from frass and analyzed spectroscopically. gamma-Terpinene was transformed
Gökalp İşcan et al.
Chemistry & biodiversity, 9(8), 1525-1532 (2012-08-18)
Terpene derivatives converted by microbial biotransformation constitute an important resource for natural pharmaceutical, fragrance, and aroma substances. In the present study, the monoterpene α-phellandrene was biotransformed by 16 different strains of microorganisms (bacteria, fungi, and yeasts). The transformation metabolites were
David F Lima et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 64(2), 283-292 (2012-01-10)
The aim of this work was to investigate the antinociceptive property of α-phellandrene (α-PHE) in experimental nociception models and possible mechanisms involved. Mass spectrometry was used to evaluate the purity and molecular mass of α-PHE. Macrophages from mice peritoneal cavity
S Foss et al.
Systematic and applied microbiology, 21(2), 237-244 (1998-08-15)
Four pseudomonad strains 51Men, 54Pin, 62Car and 65Phen were recently isolated on the monoterpenes (+)-menthene, alpha-pinene, 2-carene and alpha-phellandrene as sole carbon source and nitrate as electron acceptor. These bacteria were characterised. The motile, mesophilic, Gram-negative rods had a strictly
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis