Wichtige Dokumente
8.14500
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
for synthesis
Synonym(e):
Benzoesäureisoamylester
Größe auswählen
5 ML
CHF 20.80
250 ML
CHF 56.30
CHF 20.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 20.80
250 ML
CHF 56.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
202-334-4
NACRES:
NA.22
CHF 20.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C
Übergangstemp.
flash point 89 °C
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCC(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.990
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable