Merck
1.51333
Supelco
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Chiral HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Chiradex® (5 µm) LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC, ChiraDex®
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L45
Produktlinie
ChiraDex®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
ChiraDex®
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Cyclodextrin bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
3-7.5
Trenntechnik
chiral
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ChiraDex kann für die Trennung von Enantiomeren zahlreicher verschiedener Verbindungen verwendet werden. ChiraDex basiert auf einem Beta-Cyclodextrin, das kovalent an kugelförmige Kieselsäurepartikel gebunden ist, und eignet sich gut für chirale Trennungen von Kohlenwasserstoffen, Steroiden, Phenylestern, aromatischen Aminen und 5- bis 7-gliedrigen Heterocyclen. Einfach zusammengesetzte RP-Eluenten können in den meisten Trennungen verwendet werden. Dieses Sorbens ist in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche verpackt. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
HPLC-Kartusche Chiradex®
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 190 bar
Theoretische Böden (N/m) (2-Nitroanilin): ≥ 25000
Symmetrie (2-Nitroanilin): 0,9 - 2,0
Kapazitätsfaktor (2-Nitroanilin): 1,2 - 2,5
Rechtliche Hinweise
CHIRADEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany