Wichtige Dokumente
8.14204
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
for synthesis
Synonym(e):
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
67-69 °C/1 hPa
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])CC1OCC(CO1)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2)4-11-6(12-5-7)3-8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
AVQLWXDZRAOBJX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis. CAS 33884-29-6, molar mass 175.18 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 95.0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1.135 - 1.140Identität (IR)entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable