Dokumente
8.10298
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Triethylbenzylammoniumchlorid, BTEAC, TEBA
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2(C2H5)3NCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-270-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
300 °C
Wirksamkeit
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
190-192 °C (decomposition)
Übergangstemp.
flash point >275 °C
Löslichkeit
630 g/L
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 275 °C - closed cup