8.07334
2-Phenylethylamine
for synthesis
Synonym(e):
(ß-Aminoethyl)-benzol, Phenethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
425 °C
Wirksamkeit
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.0-5.5 % (v/v)
pH-Wert
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.40 cSt(23 °C)
bp
200-202 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-60 °C
Übergangstemp.
flash point 81 °C
Löslichkeit
63.25 g/L
Dichte
0.96 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChIKey
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup