Wichtige Dokumente
8.06772
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
4-Nitrobenzoesäurechlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 28.70
250 G
CHF 103.00
CHF 28.70
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 28.70
250 G
CHF 103.00
About This Item
Lineare Formel:
4-(NO2)C6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-517-4
NACRES:
NA.22
Form:
solid
CHF 28.70
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
155 °C/20 hPa
mp (Schmelzpunkt)
75 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChIKey
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 70 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 73 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup