Wichtige Dokumente
8.06116
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
UNSPSC-Code:
12352101
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Qualitätsniveau
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C