Dokumente
8.06061
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylacetat
for synthesis
Synonym(e):
2-Methoxyethylacetat, Ethylenglycol-monomethyletheracetat, O-Methylglycolacetat, 3-Oxabutylacetat, Essigsäure-2-methoxyethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-772-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
4.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-8.8 % (v/v)
bp
144-145 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-65 °C
Übergangstemp.
flash point 46 °C
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,004 - 1,007
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1