Merck
1.09684
Supelco
Formamid
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Ameisensäureamid, Methanamid, Amid C1, Formamid
About This Item
Lineare Formel:
HCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.04
Beilstein:
505995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-842-0
NACRES:
NB.21
Dampfdichte
1.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.2% (N)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
932 °F
Wirksamkeit
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.7-19.0 % (v/v)
Methode(n)
hybridization: suitable
Verunreinigungen
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
Farbe
clear
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
pH-Wert
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 175 °C
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤1  ppm
Pb: ≤1  ppm
Zn: ≤1  ppm
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Anwendung
Formamid destabilisiert Nukleinsäureduplexe und kann typischerweise in einer Konzentration von 50%, in Hybridisierungsprotokollen, die niedrigere Hybridisierungstemperaturen erfordern, verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (N; Kjeldahl): ≥ 99,2 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: Klare, farblose Lösung.
Farbe (APHA): ≤ 10 APHA
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,132 - 1,135
Erstarrungspunkt: 2,0 - 3,0 °C
Siedepunkt (2 kPa): ca. 103
Chlorid (Cl): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 1 ppm
Pb (Blei): ≤ 1 ppm
Zn (Zink): ≤ 1 ppm
Ameisensäure: ≤ 0,02 %
Ammoniumformat: ≤ 0,1 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,005 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Protokolle
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
Summary application report for analysis of moisture in silica gel
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.