8.03521
Diallylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-2-Propenyl-2-propen-1-amin, Di-2-propenylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
24.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
273 °C
Wirksamkeit
578 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.93-14.2 % (v/v)
pH-Wert
11.5 (9.7 g/L in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-88 °C
Übergangstemp.
flash point 11 °C
Löslichkeit
86 g/L
Dichte
0.79 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChIKey
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C