317748
N-Allylmethylamin
96%
Synonym(e):
N-Methylallylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
64-66 °C (lit.)
Dichte
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNCC=C
InChI
1S/C4H9N/c1-3-4-5-2/h3,5H,1,4H2,2H3
InChIKey
IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter