D134104
2,5-Dimethoxy-2,5-Dihydrofuran, Mischung aus cis und trans
97%
Synonym(e):
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxy-furan, DMDF
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1OC(OC)C=C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
123.8 °F
Flammpunkt (°C)
51 °C