Wichtige Dokumente
8.02191
Sigma-Aldrich
Benzamide
for synthesis
Synonym(e):
Benzamide, Benzoic acid amide
Größe auswählen
5 G
CHF 23.90
250 G
CHF 53.70
25 KG
CHF 937.00
CHF 23.90
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 23.90
250 G
CHF 53.70
25 KG
CHF 937.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
200-227-7
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
CHF 23.90
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.000056 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Wirksamkeit
1125 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.9 ( in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C
Übergangstemp.
flash point 180 °C
Löslichkeit
13 g/L
Dichte
1.34 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
550 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N-H]C(=[O+H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChIKey
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus N): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 124 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 127 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup