Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
201-149-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
189 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
165 °C
potency
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-11.0 % (v/v)
bp
63-64.5 °C/1013 mbar
mp
-65.9 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CC(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 452 g/m3
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyraldehyde
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup