Dokumente
8.01668
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
for synthesis
Synonym(e):
Isopropylbromid, iso-Propylbromid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-855-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
224 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
4.6 % (v/v)
bp
59-60 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-89 °C
Übergangstemp.
flash point 19 °C
Dichte
1.31 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChIKey
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 Area %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup