Dokumente
8.01667
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane
for synthesis
Synonym(e):
1-Bromopropane, Propyl bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-445-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
146 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
490 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
3.4-9.1 % (v/v)
bp
71 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-108 °C
Übergangstemp.
flash point -10 °C
Löslichkeit
2.5 g/L
Dichte
1.35 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.352 - 1.355
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup