Fortfahren mit
02489
2-Chlorpropan
analytical standard
Synonym(e):
Isopropylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 261.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.54
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-858-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730782
MDL number:
CHF 261.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
28.11 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.378
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1424098.02809281875
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
97%
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorpropan
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F
flash_point_c
-36 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F6605-25G04061832493374
F6605-5G04061832493381
02489-5ML04061838617583