Merck
809942
Sigma-Aldrich
Dimethylcarbonat
greener alternative
battery grade, ≥99.9%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Synonym(e):
DMC, Dimethylester, Kohlensäure-Dimethylester
Größe auswählen
25 G
CHF 328.00
500 G
CHF 1’220.00
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 328.00
500 G
CHF 1’220.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
Beilstein:
635821
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
18 mmHg ( 21.1 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-4 °C (lit.)
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChIKey
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wird als umweltverträgliche Chemikalie verwendet. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Anwendung
Alkylcarbonate werden als Lösungsmittel für Lithium-Ionen-Batterieelektrolyte eingesetzt und die Verwendung von hochwertigen Elektrolyten von Batteriequalität mit sehr geringem Wasser- (<10 ppm) und Säuregehalt (<10 ppm) ist kritisch, um eine starke elektrochemische Leistung zu erzielen.
Sonstige Hinweise
  • Diese Additive weisen einen geringen Wassergehalt auf (weniger als 100 ppm).
  • Die Handhabung sollte in einer inerten und feuchtigkeitsfreien Umgebung (Handschuhkasten) erfolgen.
  • Die Behälter müssen fest verschlossen bleiben.
  • Von Hitze und Zündquellen fernhalten.
  • An einem kühlen und trockenen Ort lagern.
  • Gemeinsame Lagerung mit Oxidationsmitteln vermeiden.
Rechtliche Hinweise
Produkt von MU Ionic Solutions Corp
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf