Wichtige Dokumente
8.00553
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite
for synthesis
Synonym(e):
Trimethyl phosphite
Größe auswählen
100 ML
CHF 35.20
500 ML
CHF 97.50
CHF 35.20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 35.20
500 ML
CHF 97.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-471-5
NACRES:
NA.22
CHF 35.20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
28 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
250 °C
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
5.2-61.2 % (v/v)
bp
112 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C
Übergangstemp.
flash point 28 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
P(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChIKey
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup