Wichtige Dokumente
8.21141
Sigma-Aldrich
Triethylphosphat
for synthesis
Synonym(e):
Triethylphosphat, Phosphorsäure-Triethylester, TEP
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
201-114-5
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
480 °C
Wirksamkeit
1165 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.2-10 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-57 °C
Übergangstemp.
flash point 130 °C
Löslichkeit
500 g/L (slow decomposition)
Dichte
1.069 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[P](=O)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/4  °C): 1.068 – 1.069
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup