Wichtige Dokumente
8.00472
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
for synthesis
Synonym(e):
Isobutyric acid, 2-Methylpropionic acid
Größe auswählen
100 ML
CHF 30.20
1 L
CHF 61.40
CHF 30.20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 30.20
1 L
CHF 61.40
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
201-195-7
NACRES:
NA.22
CHF 30.20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
455 °C
Wirksamkeit
266 mg/kg LD50, oral (Rat)
475 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.6-7.3 % (v/v)
pH-Wert
2.3 (25 °C, 500 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-46 °C
Übergangstemp.
flash point 62 °C
Löslichkeit
618 g/L
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChIKey
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup