Dokumente
676481
Sigma-Aldrich
VEGFR-Tyrosin-Kinase-Inhibitor II – CAS 269390-69-4 – Calbiochem
The VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 269390-69-4, controls the biological activity of VEGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
VEGFR-Tyrosin-Kinase-Inhibitor II – CAS 269390-69-4 – Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.80
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H16ClN3O/c20-15-5-7-16(8-6-15)23-19(24)17-3-1-2-4-18(17)22-13-14-9-11-21-12-10-14/h1-12,22H,13H2,(H,23,24)
InChIKey
GGPZCOONYBPZEW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der Kinaseaktivitäten von KDR, Flt-1 und c-Kit (IC50 = 20 nM, 180 nM bzw. 240 nM) und minimale Hemmung der c-Src- und EGF-R-Aktivitäten (IC50 = 7,0 µM und 7,3 µM). Zeigt auch antiangiogene und antitumorale Eigenschaften. Hemmt nicht die Aktivitäten von CDK-1, c-Met, IGF-1R oder PKA (IC50 >10 µM).
Eine Pyridinyl-Anthranilamid-Verbindung, die sowohl antiangiogene als auch antitumorale Eigenschaften aufweist. Ein potenter, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der Kinaseaktivitäten von KDR, Flt-1 und c-Kit (IC50 = 20 nM, 180 nM bzw. 240 nM) und minimale Hemmung der c-Src- und EGF-R-Aktivitäten (IC50 = 7 µM und 7,3 µM). Außerdem ist er inaktiv gegenüber der Hemmung von CDK-1, c-Met, IGF-1R und PKA (IC50 >10 µM).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Kinaseaktivitäten von KDR, Flt-1 und c-Kit
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 20 nM, 180 nM und 240 nM gegen die Kinaseaktivitäten von KDR, Flt-1 bzw. c-Kit
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Furet, P., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 2967.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shu-Yun Li et al.
Biology of reproduction, 105(4), 958-975 (2021-05-20)
Testis differentiation is initiated when Sry in pre-Sertoli cells directs the gonad toward a male-specific fate. Sertoli cells are essential for testis development, but cell types within the interstitial compartment, such as immune and endothelial cells, are also critical for
Perivascular cells support folliculogenesis in the developing ovary.
Li, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 119, e2213026119-e2213026119 (2023)