Wichtige Dokumente
662125
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-Isopeptidase-Inhibitor I, G5, CAS-Nr. 108477-18-5, Calbiochem
The Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, also referenced under CAS 108477-18-5, controls the biological activity of Ubiquitin Isopeptidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Ubiquitin-Isopeptidase-Inhibitor I, G5, CAS-Nr. 108477-18-5, Calbiochem, 3,5-Bis((4-Nitrophenyl)methylen)-1,1-dioxid, Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, NSC-144303
Größe auswählen
10 MG
CHF 246.00
CHF 246.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 246.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
CHF 246.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable, kreuzkonjugierte α,β-ungesättigte Dienonverbindung, die Caspase-Aktivierung und Apoptose (IC50 = 1,76 und 1,6 µM in E1A- bzw. E1A/C9DN-Zellen) über den Apoptosomen-unabhängigen mitochondrialen Weg durch selektive Hemmung der Ubiquitin-Isopeptidase-Aktivität (IC50 = ~ 30 µM) induziert. Die zelluläre Expression von Bax und Bak ist für die durch G5 aktivierte Apoptose unerlässlich, während Bcl-2 die Zellen offenbar vor der Wirkung von G5 schützt. G5 ist wirksamer als der Ubiquitin-Isopeptidase-Inhibitor II, F6 (Best.-Nr. 662126), zeigt aber ansonsten ähnliche pharmakologische Wirkungen wie dieser. In höheren Konzentrationen (5–10 µM) induziert es nachweislich Nekrose in Apoptose-resistenten MEFs-DKO.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Ubiquitin-Isopeptidase-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: ~ 30 µM gegen Ubiquitin-Isopeptidase-Aktivität; 1,76 und 1,6 µM für die Induktion von Caspase-Aktivierung und Apoptose in E1A- bzw. E1A/C9DN-Zellen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
In DMSO instabil; kurz vor der Verwendung rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Fontanini, A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 8369.
Aleo, E., et al. 2006. Cancer Res.66, 9235.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mustafa Yalcinkaya et al.
Journal of lipid research, 65(4), 100534-100534 (2024-03-25)
The deposition of cholesterol-rich lipoproteins in the arterial wall triggers macrophage inflammatory responses, which promote atherosclerosis. The NLRP3 inflammasome aggravates atherosclerosis; however, cellular mechanisms connecting macrophage cholesterol accumulation to inflammasome activation are poorly understood. We investigated the mechanisms of NLRP3
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.