Wichtige Dokumente
6.17719
Sigma-Aldrich
Acrylsäure
for synthesis
Synonym(e):
Acrylic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
SMILES String
[O-]C(=O)C=C.[H+]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
119.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.5 °C - closed cup