616453
TGF-β RI Kinase-Inhibitor III, CAS-Nr. 356559-13-2, Calbiochem
The TGF-β RI Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 356559-13-2, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
TGF-β RI Kinase-Inhibitor III, CAS-Nr. 356559-13-2, Calbiochem
Größe auswählen
CHF 194.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 194.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
water: 3 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[nH]1c(nc(c1c3cc4c(cc3)OCO4)c2nc(ccc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H
InChIKey
BTUOOXPZOVNPMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Aktivinrezeptor-ähnliche Kinase 4, 5, 7
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
DaCosta Byfield, S., et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 744.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable