Dokumente
613551
Sigma-Aldrich
TMEM16A-Inhibitor, T16Ainh-A01, Calbiochem
The TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01 controls the biological activity of TMEM16A.
Synonym(e):
TMEM16A-Inhibitor, T16Ainh-A01, Calbiochem, ANO1-Inhibitor, T16Ainh-A01, 2-(5-Ethyl-4-hydroxy-6-methylpyrimidin-2-ylthio)-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)acetamid, TMEM16A-Antagonist, T16Ainh-A01
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20N4O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
InChIKey
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Aminophenylthiazol, das als Hemmstoff des TMEM16A-Kanals, einem durch Calcium aktivierten Chloridkanal (CaCC), wirkt (IC50 = 1,1 µM). Blockiert den CaCC-Strom in Speicheldrüsenzellen bei 10 µM vollständig, hat aber nur eine sehr geringe Wirkung in Atemwegs- und Darmzellen, was mit der Beobachtung des RNAi-Knockdowns übereinstimmt. Blockiert vollständig Chloridströme, die durch TMEM16A Activator, Eact (Best.-Nr. 631547) bei 10 µM erzeugt werden. Darüber hinaus blockiert es nachweislich Calcium-aktivierte Chloridkanäle in glatten Gefäßmuskelzellen und entspannt Blutgefäße bei Mäusen und Menschen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Davis, A.J., et al. 2012 Br. J. Pharmacol.,in press
Namkung, W., et al. 2011., J Biol Chem. in press.
Namkung, W., et al. 2011., FASEB J. in press.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phosphatidylserine orchestrates Myomerger membrane insertions to drive myoblast fusion.
Gamage, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 119, e2202490119-e2202490119 (2023)