Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H6F3N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C2=NC3=CC=CC=C3N21
Biochem/physiol Actions
1PBC is a potent and selective blocker of TMEM16A calcium-activated chloride channel that interacts with the anion pore. Also, 1PBC is a potent inhibitor of TMEM16F channel.
Potent and selective blocker of TMEM16A calcium-activated chloride channel; potent inhibitor of TMEM16F channel
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description clone N429/19 |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?