Fortfahren mit
SML0902
MONNA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-((4-Methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 104.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 402.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N2O5
Molekulargewicht:
338.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 104.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker.
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker. MONNA blocks rhTMEM16A (ANO1) channel currents in HEK293 cells with and IC50 of 1.27 μM. The compound MONNA does not affect related human or mouse chloride channels bestrophin-1, CLC2 and CFTR at concentrations up to 10 μM.
MONNA (benzbromarone (Benzb) and N-((4-methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid) is a TMEM16A antagonists. It affects the liberation of sarcoplasmic reticulum (SR) calcium in human airway smooth muscle cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2754SML2983SML1733
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
light orange to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)